Drukuj
1,3-Dibromobenzen 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
186640100 186640500
ACRO186640100EA 162 PLN
ACRO186640100 ACRO186640500
1,3-Dibromobenzen 97%
1,3-Dibromobenzen
Formuła: C₆H₄Br₂
Temp. Wrzenia: 218…219 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –7 °C
Gęstość: 1,95 g/cm³
Temp. Zapłonu: 93 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000078
Numer CAS: 108-36-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-574-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6070 to 1.6090 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %