1,2-Dibromobenzen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 98%
CAS No.: 583-53-9
Molecular Formula: C6H4Br2
Formula Weight: 235.91
Flash Point: 91°(195°F)
Refractive Index: 1.6110
Odour: Strong
Melting Point: 4-6°
Boiling Point: 224-226°
Beilstein Reference: 970241
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00000057
Formuła:
C₆H₄Br₂ Temp. Wrzenia: 224…226 °C Temp. topnienia: 4…6 °C Gęstość: 1,985 Temp. Zapłonu: 91 °C (195 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000057 Numer CAS: 583-53-9 Numer WE (dawny EINECS): 209-507-3 Jednostka: 3082 ADR: 9,III |