Drukuj
9,10-Difenyloantracen do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20529.0001 8.20529.0005
8.20529.0001EA 252 PLN
8.20529.0001 8.20529.0005
9,10-Difenyloantracen do syntezy, Sigma-Aldrich®
9,10-Difenyloantracen
Formuła: C₂₆H₁₈
Temp. Wrzenia: 485 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 245 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001253
Numer CAS: 1499-10-1
Numer WE (dawny EINECS): 216-105-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 247 - 252 °C
Molar Mass 330.43 g/mol