9-Metyloantracen ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A15699.03
A15699.06
A15699.14
A15699.03EA
240
PLN
A15699.03
A15699.06
A15699.14
9-Metyloantracen ≥99%
9-Metyloantracen
Purity: 99%
CAS No.: 779-02-2
Molecular Formula: C15H12
Formula Weight: 192.26
Melting Point: 77-79°
Boiling Point: 196-197°/16mm
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00001261
Formuła:
C₁₅H₁₂ Temp. Wrzenia: 196…197 °C (16 mmHg) Temp. topnienia: 77…79 °C Gęstość: 1,066 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001261 Numer CAS: 779-02-2 Numer WE (dawny EINECS): 212-299-7 Jednostka: 3077 ADR: 9,III |