Drukuj
9-Metyloantracen 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
126300050 126300100 126300500
ACRO126300050EA 507 PLN
ACRO126300050 ACRO126300100 ACRO126300500
9-Metyloantracen 99%
9-Metyloantracen
Formuła: C₁₅H₁₂
MW: 192.26 g/mol
Temp. Wrzenia: 196…197 °C (12 mmHg)
Temp. topnienia: 76…79 °C
Gęstość: 1.066 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001261
Numer CAS: 779-02-2
Numer WE (dawny EINECS): 212-299-7
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to orange Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 80 °C
GC ≥98.5 %