Drukuj
9-(Chlorometylo)antracen 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
188180025 188180100
ACRO188180025EA 405 PLN
ACRO188180025 ACRO188180100
9-(Chlorometylo)antracen 98+%
9-(Chlorometylo)antracen
Formuła: C₁₅H₁₁Cl
Temp. Wrzenia: 371 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 136…141 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001263
Numer CAS: 24463-19-2
Numer WE (dawny EINECS): 246-274-7
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to golden Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 141 °C
HPLC ≥98.0 %