Drukuj
Pokrywy z płaskim kołnierzem i centralną szyjką
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
06100204 06100104 06100201 06100206 06100404 06100406 06100504 06100506
LENZ06100204EA 1030 PLN
LENZ06100204 LENZ06100104 LENZ06100201 LENZ06100206 LENZ06100404 LENZ06100406 LENZ06100504 LENZ06100506
Pokrywy z płaskim kołnierzem i centralną szyjką
Pokrywki Pokrywy naczyń reakcyjnych
DURAN®, Borosilicate glass.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Flange lids for reaction vessels, with laboratory flange LF.