Drukuj
antracen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
10580-100G 10580-25G
SIAL10580-100GEA 2000 PLN
SIAL10580-100G SIAL10580-25G
antracen, Sigma-Aldrich®
antracen
Formuła: C₁₄H₁₀
Temp. Wrzenia: 340 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 111…112 °C
Gęstość: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001240
Numer CAS: 120-12-7
Numer WE (dawny EINECS): 204-371-1
Klasyfikacja Merck : 13,00687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf973bfe5e591a235e84a414db5e3a617957ab78&vid=39774282d3251d5014028c1ba9d03866f87d7733&prid=web&clid=SAPDAM