antracen ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A17261.0B
A17261.0I
A17261.0BEA
1850
PLN
A17261.0B
A17261.0I
antracen ≥97%
antracen
Purity: 97%
CAS No.: 120-12-7
Molecular Formula: C14H10
Formula Weight: 178.23
Flash Point: 121°(249°F)
Melting Point: 213-216°
Boiling Point: 340-342°
Beilstein Reference: 1905429
Merck Reference: 14,682
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00001240
Formuła:
C₁₄H₁₀ MW: 178.23 g/mol Temp. Wrzenia: 340…342 °C Temp. topnienia: 213…216 °C Gęstość: 1.250 Temp. Zapłonu: 121 °C (249 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001240 Numer CAS: 120-12-7 Numer WE (dawny EINECS): 204-371-1 ADR: 9 III Klasyfikacja Merck : 13,00687 |