antracen ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A10203.14
A10203.22
A10203.36
A10203.14EA
349
PLN
A10203.14
A10203.22
A10203.36
antracen ≥99%
antracen
Purity: 99%
CAS No.: 120-12-7
Molecular Formula: C14H10
Formula Weight: 178.23
Flash Point: 121°(249°F)
Melting Point: 214-218°
Boiling Point: 340-342°
Beilstein Reference: 1905429
Merck Reference: 14,682
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00001240
Formuła:
C₁₄H₁₀ Temp. Wrzenia: 340…342 °C Temp. topnienia: 214…218 °C Gęstość: 1,250 Temp. Zapłonu: 121 °C (249 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001240 Numer CAS: 120-12-7 Numer WE (dawny EINECS): 204-371-1 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 14,682 |