Drukuj
Tiron
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
174140250 174141000 174145000
ACRO174140250EA 341 PLN
ACRO174140250 ACRO174141000 ACRO174145000
Tiron
Tiron
Formuła: C₆H₄Na₂O₈S₂
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149531
Numer CAS: 149-45-1
Numer WE (dawny EINECS): 205-741-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 4.5 to 6.0 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥98.0 %
HPLC ≥97.5 %