Drukuj
antracen 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
104860050 104861000 104860025 104860100 104865000
ACRO104860050EA 129 PLN
ACRO104860050 ACRO104861000 ACRO104860025 ACRO104860100 ACRO104865000
antracen 99%
antracen
Formuła: C₁₄H₁₀
MW: 178.23 g/mol
Temp. Wrzenia: 340 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 215…218 °C
Temp. Zapłonu: 121 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001240
Numer CAS: 120-12-7
Numer WE (dawny EINECS): 204-371-1
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 13,00687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf973bfe5e591a235e84a414db5e3a617957ab78&vid=39774282d3251d5014028c1ba9d03866f87d7733&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to beige to green-beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 214 to 219 °C
GC ≥98.5 %
Impurity ≤0.05 % Alkali and other salts (as sulfates)
Acidity (CH3COOH) ≤0.001 %