Drukuj
Rękawice odporne na chemikalia, JACKSON SAFETY * G80 NITRILE *
Dostawca: KIMBERLY CLARK
94446 94445 94449 94447 94448
112-3158EA 218 PLN
112-3158 112-3157 112-3161 112-3159 112-3160
Rękawice odporne na chemikalia, JACKSON SAFETY * G80 NITRILE *
Rękawice
JACKSON SAFETY * Rękawice G80 NITRILE * zapewniają ochronę przed kwasami, substancjami żrącymi, zasadami, rozpuszczalnikami i innymi roztworami wodnymi.
  • Teksturowane opuszki palców i dłoni dla lepszego chwytu
  • Ulepszona, bardziej spójna podszewka z flokowanej bawełny dla większego komfortu
  • Zatwierdzony do kontaktu z żywnością w USA, Kanadzie i Europie
Dzięki zmodyfikowanemu składowi nitrylu rękawice dostosowane do dłoni cechują się jeszcze większą trwałością i zwiększoną odpornością chemiczną, dzięki czemu nadają się do obróbki chemicznej i rafinacji oleju, montażu i malowania w motoryzacji, operacji obróbki skrawaniem oleju i chłodziwa oraz przetwarzania żywności.
Certyfikaty: EN 374 (AJK), EN 388 (4101), AQL 0,65
Dopuszczone do kontaktu z żywnością