Drukuj
Antraceno-9-karbaldehyd 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
153930250 153931000 153935000
ACRO153930250EA 351 PLN
ACRO153930250 ACRO153931000 ACRO153935000
Antraceno-9-karbaldehyd 99%
Antraceno-9-karbaldehyd
Formuła: C₁₅H₁₀O
Temp. Wrzenia: 369 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 103…107 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001254
Numer CAS: 642-31-9
Numer WE (dawny EINECS): 211-383-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to yellow-green to yellow-brown Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 107 °C
HPLC ≥98.5 %