Drukuj
Korki do biuret z zaworem bocznym
Dostawca: HIRSCHMANN
8901450
HIRS8901450EA 215 PLN
HIRS8901450
Korki do biuret z zaworem bocznym
Zawory odcinające
Lateral burette stopcock with PTFE spindle, made of DURAN®, borosilicate glass 3.3, for burettes, clear glass.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance