Drukuj
9-Bromoantracen 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
106640050 106640250
ACRO106640050EA 278 PLN
ACRO106640050 ACRO106640250
9-Bromoantracen 96%
9-Bromoantracen
Formuła: C₁₄H₉Br
Temp. Wrzenia: 359 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 98…100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001243
Numer CAS: 1564-64-3
Numer WE (dawny EINECS): 216-359-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to green to brown Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %