Drukuj
Stożki sedymentacyjne typu Imhoffa
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05670003 05670001 05670005
LENZ05670003EA 902 PLN
LENZ05670003 LENZ05670001 LENZ05670005
Stożki sedymentacyjne typu Imhoffa
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Leje sedymentacyjne
Made of borosilicate glass 3.3.
  • White graduations
  • With or without stopcock
  • Excellent chemical and temperature resistance