9,10-Dibromoantracen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L12680.14
L12680.06
L12680.22
L12680.14EA
841
PLN
L12680.14
L12680.06
L12680.22
9,10-Dibromoantracen ≥98%
9,10-Dibromoantracen
Purity: 98%
CAS No.: 523-27-3
Molecular Formula: C14H8Br2
Formula Weight: 336.04
Melting Point: 222-223° subl.
Beilstein Reference: 1912109
Merck Reference: 14,3018
MDL No.: MFCD00001244
Formuła:
C₁₄H₈Br₂ MW: 336.03 g/mol Temp. Wrzenia: 427 Temp. topnienia: 222…223 °C (subl.) Gęstość: 1.981 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001244 Numer CAS: 523-27-3 Numer WE (dawny EINECS): 208-342-4 Klasyfikacja Merck : 13,03041 |