Drukuj
9,10-Dibromoantracen 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
112710100 112710500
ACRO112710100EA 304 PLN
ACRO112710100 ACRO112710500
9,10-Dibromoantracen 96%
9,10-Dibromoantracen
Formuła: C₁₄H₈Br₂
MW: 336.03 g/mol
Temp. Wrzenia: 427
Temp. topnienia: 220…225 °C
Numer MDL: MFCD00001244
Numer CAS: 523-27-3
Numer WE (dawny EINECS): 208-342-4
Klasyfikacja Merck : 13,03041
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to yellow-green Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 220 to 225 °C
GC ≥95 %
Iodide (I) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.005 %