3,3-Dimetylo-1-butyn ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 917-92-0
Molecular Formula: C6H10
Formula Weight: 82.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formuła:
C₆H₁₀ Temp. Wrzenia: 37…38 °C Temp. topnienia: –78 °C Gęstość: 0,671 Temp. Zapłonu: <–34 °C (–29 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00008852 Numer CAS: 917-92-0 Numer WE (dawny EINECS): 213-035-3 Jednostka: 3295 ADR: 3,II |