Drukuj
3,3-Dimetylo-1-butyn 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
223440050 223440250
ACRO223440050EA 418 PLN
ACRO223440050 ACRO223440250
3,3-Dimetylo-1-butyn 98%
3,3-Dimetylo-1-butyn
Formuła: C₆H₁₀
Temp. Wrzenia: 33…38 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –78 °C
Gęstość: 0,66 g/cm³
Temp. Zapłonu: –034 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008852
Numer CAS: 917-92-0
Numer WE (dawny EINECS): 213-035-3
Jednostka: 3295
ADR: 3,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3730 to 1.3750 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %