3-Heksyn ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99%
CAS No.: 928-49-4
Molecular Formula: C6H10
Formula Weight: 82.15
Flash Point: -10°(14°F)
Refractive Index: 1.4110
Odour: Characteristic
Boiling Point: 80-82°
Beilstein Reference: 1731158
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009381
Formuła:
C₆H₁₀ Temp. Wrzenia: 80…82 °C Gęstość: 0,721 Temp. Zapłonu: –10 °C (14 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009381 Numer CAS: 928-49-4 Numer WE (dawny EINECS): 213-173-4 Jednostka: 3295 ADR: 3,II |