Drukuj
3-Heksyn 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
308120250 308120050
ACRO308120250EA 585 PLN
ACRO308120250 ACRO308120050
3-Heksyn 99%
3-Heksyn
Formuła: C₆H₁₀
Temp. Wrzenia: 81…82 °C
Gęstość: 0,72 g/cm³
Temp. Zapłonu: –14 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009381
Numer CAS: 928-49-4
Numer WE (dawny EINECS): 213-173-4
Jednostka: 3295
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4120 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %