2-Heksyn ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B22405.09
B22405.18
B22405.09EA
430
PLN
B22405.09
B22405.18
2-Heksyn ≥98%
2-Heksyn
Purity: 98+%
CAS No.: 764-35-2
Molecular Formula: CH3(CH2)2C≡CCH3
Formula Weight: 82.15
Flash Point: -10°(14°F)
Refractive Index: 1.4140
Odour: Characteristic
Melting Point: -90°
Boiling Point: 84-86°
Beilstein Reference: 1731542
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009470
Formuła:
C₆H₁₀ Temp. Wrzenia: 84…86 °C Temp. topnienia: –90 °C Gęstość: 0,736 Temp. Zapłonu: –10 °C (14 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009470 Numer CAS: 764-35-2 Numer WE (dawny EINECS): 212-117-6 Jednostka: 3295 ADR: 3,II |