1-Oktyn ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A12440.09
A12440.14
A12440.22
A12440.09EA
249
PLN
A12440.09
A12440.14
A12440.22
1-Oktyn ≥98%
1-Oktyn
Purity: 98%
CAS No.: 629-05-0
Molecular Formula: C8H14
Formula Weight: 110.20
Flash Point: 17°(62°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.746
Refractive Index: 1.4160
Appearance: Colourless
Melting Point: -60°
Boiling Point: 123-126°
Beilstein Reference: 1734494
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009546
Formuła:
C₈H₁₄ Temp. Wrzenia: 123…126 °C Temp. topnienia: –60 °C Gęstość: 0,746 Temp. Zapłonu: 17 °C (62 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009546 Numer CAS: 629-05-0 Numer WE (dawny EINECS): 211-069-3 Jednostka: 3295 ADR: 3,II |