Drukuj
1-Heksyn do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20643.0025 8.20643.0100
8.20643.0025EA 267 PLN
8.20643.0025 8.20643.0100
1-Heksyn do syntezy, Sigma-Aldrich®
1-Heksyn
Formuła: C₆H₁₀
Temp. Wrzenia: 71 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –132 °C
Gęstość: 0,7147 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –20 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00009504
Numer CAS: 693-02-7
Numer WE (dawny EINECS): 211-736-9
Jednostka: 1993
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 0.36 g/l (25 °C) (experimental)
Melting Point -132 °C
Molar Mass 82.14 g/mol
Boiling Point 71 - 72 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 3535 kPa
Flash Point -20 °C
Refractive Index 1.3974 (20 °C, 589 nm)
Density 0.72 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 263 °C