1-Heksyn ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 693-02-7
Molecular Formula: CH3(CH2)3C≡CH
Formula Weight: 82.15
Flash Point: -21°(-5°F)
Refractive Index: 1.3990
Odour: Characteristic
Melting Point: -132°
Boiling Point: 69-71°
Beilstein Reference: 635687
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009504
Formuła:
C₆H₁₀ Temp. Wrzenia: 69…71 °C Temp. topnienia: –132 °C Gęstość: 0,718 Temp. Zapłonu: –21 °C (–5 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009504 Numer CAS: 693-02-7 Numer WE (dawny EINECS): 211-736-9 Jednostka: 3295 ADR: 3,II |