1-Heksadecyn tech. 90%, Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A11366.06
A11366.14
A11366.06EA
1460
PLN
A11366.06
A11366.14
1-Heksadecyn tech. 90%, Technical Grade
1-Heksadecyn
Purity: 90%
CAS No.: 629-74-3
Molecular Formula: C16H30
Formula Weight: 222.42
Flash Point:
Formuła:
C₁₆H₃₀ Temp. Wrzenia: 146…148 °C (10 mmHg) Temp. topnienia: 13…16 °C Gęstość: 0,790 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015084 Numer CAS: 629-74-3 Numer WE (dawny EINECS): 211-106-3 |