Drukuj
1-Decyn 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
223430050 223430250 223431000
ACRO223430050EA 146 PLN
ACRO223430050 ACRO223430250 ACRO223431000
1-Decyn 98%
1-Decyn
Formuła: C₁₀H₁₈
Temp. Wrzenia: 174 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –44 °C
Gęstość: 0,76 g/cm³
Temp. Zapłonu: 48 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00009576
Numer CAS: 764-93-2
Numer WE (dawny EINECS): 212-132-8
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %