Cykloheksyloeten ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L10756.06
L10756.14
L10756.06EA
433
PLN
L10756.06
L10756.14
Cykloheksyloeten ≥97%
Cykloheksyloeten
Purity: 97%
CAS No.: 695-12-5
Molecular Formula: C8H14
Formula Weight: 110.20
Flash Point: 22°(71°F)
Refractive Index: 1.4465
Boiling Point: 127-128°
Beilstein Reference: 1304663
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00001514
Formuła:
C₈H₁₄ Temp. Wrzenia: 127…128 °C Gęstość: 0,805 Temp. Zapłonu: 22 °C (71 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001514 Numer CAS: 695-12-5 Numer WE (dawny EINECS): 211-779-3 Jednostka: 3295 ADR: 3,II |