Drukuj
3,3-Dimetylo-1-buten 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
152720500 152722500
ACRO152720500EA 189 PLN
ACRO152720500 ACRO152722500
3,3-Dimetylo-1-buten 95%
3,3-Dimetylo-1-buten
Formuła: C₆H₁₂
MW: 84.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 41 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –115 °C
Gęstość: 0.65 g/cm³
Temp. Zapłonu: –28 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008853
Numer CAS: 558-37-2
Numer WE (dawny EINECS): 209-195-9
Jednostka: 3295
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3750 to 1.3780 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %