Drukuj
2-metylobut-2-en ≥95% (by GC), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
86262-1L-F 86262-250ML-F 86262-50ML-F
SIAL86262-1L-FEA 1500 PLN
SIAL86262-1L-F SIAL86262-250ML-F SIAL86262-50ML-F
2-metylobut-2-en ≥95% (by GC), Sigma-Aldrich®
2-metylobut-2-en
Formuła: C₅H₁₀
Temp. Wrzenia: 35…38 °C (lit.)
Temp. topnienia: –124 °C
Gęstość: 0,6623 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –45 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00009276
Numer CAS: 513-35-9
Numer WE (dawny EINECS): 208-156-3
Jednostka: 2460
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 12,00649