Drukuj
2-metylobut-2-en mixture of isomers for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Trimethylethylene, Isoamylene, Isopentene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14874.1000 8.14874.0025 8.14874.0250
8.14874.1000EA 0 PLN
8.14874.1000 8.14874.0025 8.14874.0250
2-metylobut-2-en mixture of isomers for synthesis, Sigma-Aldrich®
2-metylobut-2-en
Formuła: C₅H₁₀
MW: 70.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 39
Temp. topnienia: –124 °C
Gęstość: 0.6623 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –45 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00009276
Numer CAS: 513-35-9
Numer WE (dawny EINECS): 247-975-0
Jednostka: 3295
ADR: 3 I
Klasyfikacja Merck : 12,00649
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 0.19 g/l (25 °C)
Melting Point -134 °C
Molar Mass 70.13 g/mol
Vapor Pressure 513 hPa (20 °C)
Flash Point -45 °C
Explosion Limit 1 - 9 %(V)
Density 0.66 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 290 °C
Viscosity Kinematic 0.29 mm2/s (20 °C)