2-metylobut-2-en tech. 90% remainder mainly 2-methyl-1-butene, Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Trimethylethylene, Isoamylene, Isopentene
31853.22
31853.36
31853.22EA
555
PLN
31853.22
31853.36
2-metylobut-2-en tech. 90% remainder mainly 2-methyl-1-butene, Technical Grade
2-metylobut-2-en
Purity: 90%
CAS No.: 513-35-9
Molecular Formula: CH3CH=C(CH3)2
Formula Weight: 70.13
Flash Point: -45°(-49°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.662
Refractive Index: 1.3870
Appearance: Colourless
Odour: Mild
Melting Point: -134°
Boiling Point: 36-40°
Merck Reference: 14,607
UN No.: 2460
MDL No.: MFCD00009276
Formuła:
C₅H₁₀ MW: 70.13 g/mol Temp. Wrzenia: 36…40 °C Temp. topnienia: –134 °C Gęstość: 0.662 Temp. Zapłonu: –45 °C (–49 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009276 Numer CAS: 513-35-9 Numer WE (dawny EINECS): 208-156-3 Jednostka: 2460 ADR: 3 II Klasyfikacja Merck : 14,607 |