Drukuj
2-metylobut-2-en 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Trimethylethylene, Isoamylene, Isopentene
126490250 126492500
ACRO126490250EA 235 PLN
ACRO126490250 ACRO126492500
2-metylobut-2-en 99+%
2-metylobut-2-en
Formuła: C₅H₁₀
MW: 70.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 39
Temp. topnienia: –134 °C
Gęstość: 0.66 g/cm³
Temp. Zapłonu: –45 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00009276
Numer CAS: 513-35-9
Numer WE (dawny EINECS): 208-156-3
Jednostka: 2460
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 12,00649
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3860 to 1.3880 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %