Drukuj
2,3-Dimetylo-2-buten 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Tetramethylethylene
156590250 156591000 156595000
ACRO156590250EA 336 PLN
ACRO156590250 ACRO156591000 ACRO156595000
2,3-Dimetylo-2-buten 98%
2,3-Dimetylo-2-buten
Formuła: C₆H₁₂
MW: 84.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 73 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –75 °C
Gęstość: 0.7 g/cm³
Temp. Zapłonu: –16 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008897
Numer CAS: 563-79-1
Numer WE (dawny EINECS): 209-263-8
Jednostka: 1993
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4110 to 1.4130 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %