Drukuj
2,3,3-Trimethyl-1-butene 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
140130050 140130250
ACRO140130050EA 621 PLN
ACRO140130050 ACRO140130250
2,3,3-Trimethyl-1-butene 99+%
2,3,3-Trimethyl-1-butene
Formuła: C₇H₁₄
MW: 98.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 78…80 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –109.9 °C
Gęstość: 0.7 g/cm³
Temp. Zapłonu: –17 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008850
Numer CAS: 594-56-9
Numer WE (dawny EINECS): 209-845-1
Jednostka: 3295
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4015 to 1.4035 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %