Drukuj
3-Chloro-2-metylopropen do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05905.0100 8.05905.0500
8.05905.0100EA 147 PLN
8.05905.0100 8.05905.0500
3-Chloro-2-metylopropen do syntezy, Sigma-Aldrich®
3-Chloro-2-metylopropen
Formuła: C₄H₇Cl
Temp. Wrzenia: 72 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –80 °C
Gęstość: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000953
Numer CAS: 563-47-3
Numer WE (dawny EINECS): 209-251-2
Jednostka: 2554
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,02167
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 0.5 g/l (20 °C)
Melting Point -80 °C
Molar Mass 90.55 g/mol
Boiling Point 72 - 74 °C
Vapor Pressure 140 hPa (20 °C)
Flash Point -18 °C
Refractive Index 1.4272 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.2 - 10.4 %(V)
Density 0.93 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 540 °C