3-Chloro-2-metylopropen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B22674.0B
B22674.18
B22674.30
AB134061.0250
B22674.0BEA
1930
PLN
B22674.0B
B22674.18
B22674.30
ABCRAB134061.0250
3-Chloro-2-metylopropen ≥98%
3-Chloro-2-metylopropen
Purity: 98%
CAS No.: 563-47-3
Molecular Formula: C4H7Cl
Formula Weight: 90.55
Flash Point: -12°(9°F)
Refractive Index: 1.4275
Melting Point: -80°
Boiling Point: 71-72°
Merck Reference: 14,2148
UN No.: 2554
MDL No.: MFCD00000953
Formuła:
C₄H₇Cl MW: 90.55 g/mol Temp. Wrzenia: 71…72 °C Temp. topnienia: –80 °C Gęstość: 0.917 Temp. Zapłonu: –12 °C (9 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000953 Numer CAS: 563-47-3 Numer WE (dawny EINECS): 209-251-2 Jednostka: 2554 ADR: 3 II Klasyfikacja Merck : 13,02167 |