trans-2-Methyl-2-butenal ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Trans-2-methyl-2-butenal, Tiglic aldehyde, (E)-2-Methyl-2-butenal
L08113.06
L08113.14
L08113.06EA
352
PLN
L08113.06
L08113.14
trans-2-Methyl-2-butenal ≥97%
trans-2-Methyl-2-butenal
Purity: 97%
CAS No.: 497-03-0
Molecular Formula: C5H8O
Formula Weight: 84.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 18°(64°F)
Refractive Index: 1.4480
Odour: Fruit-like
Boiling Point: 117-119°
Beilstein Reference: 1698207
UN No.: 1989
MDL No.: MFCD00006977
Formuła:
C₅H₈O MW: 84.12 g/mol Temp. Wrzenia: 117…119 °C Gęstość: 0.871 Temp. Zapłonu: 18 °C (64 °F) |
Numer MDL:
MFCD00006977 Numer CAS: 497-03-0 Numer WE (dawny EINECS): 207-833-0 Jednostka: 1989 ADR: 3 II |