trans-4-Octene ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(E)-4-Octene
43155.18
43155.09
43155.04
43155.18EA
4530
PLN
43155.18
43155.09
43155.04
trans-4-Octene ≥97%
trans-4-Octene
Purity: 97%
CAS No.: 14850-23-8
Molecular Formula: C8H16
Formula Weight: 112.22
Flash Point: 21°(70°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.715
Refractive Index: 1.4120
Odour: Characteristic
Boiling Point: 122-123°
Beilstein Reference: 1719104
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009476
Formuła:
C₈H₁₆ MW: 112.22 g/mol Temp. Wrzenia: 122…123 °C Temp. topnienia: –93.8 °C Gęstość: 0.715 Temp. Zapłonu: 21 °C (70 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009476 Numer CAS: 14850-23-8 Numer WE (dawny EINECS): 238-913-3 Jednostka: 3295 ADR: 3 II |