trans-3-Hexene ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(E)-3-Hexene, 3-Hexene
L10311.06
L10311.03
L10311.06EA
973
PLN
L10311.06
L10311.03
trans-3-Hexene ≥98%
trans-3-Hexene
Purity: 98%
CAS No.: 13269-52-8
Molecular Formula: C6H12
Formula Weight: 84.16
Flash Point: -25°(-13°F)
Refractive Index: 1.3940
Odour: Mild
Melting Point: -113°
Boiling Point: 66-67°
Beilstein Reference: 1718859
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009386
Formuła:
C₆H₁₂ MW: 84.16 g/mol Temp. Wrzenia: 66…67 °C Temp. topnienia: –113 °C Gęstość: 0.677 Temp. Zapłonu: –25 °C (–13 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009386 Numer CAS: 13269-52-8 Numer WE (dawny EINECS): 236-261-4 Jednostka: 3295 ADR: 3 II |