Drukuj
trans-3-Hexene 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (E)-3-Hexene, 3-Hexene
149910010 149910051
ACRO149910010EA 173 PLN
ACRO149910010 ACRO149910051
trans-3-Hexene 98%
trans-3-Hexene
Formuła: C₆H₁₂
MW: 84.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 67 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –113 °C
Gęstość: 0.677 g/cm³
Temp. Zapłonu: –12 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009386
Numer CAS: 13269-52-8
Numer WE (dawny EINECS): 236-261-4
Jednostka: 3295
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3935 to 1.3955 (20°C, 589 nm)
Assay ≥97.5 %