trans-2-Octene ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 97%
CAS No.: 13389-42-9
Molecular Formula: C8H16
Formula Weight: 112.22
Flash Point: 14°(57°F)
Refractive Index: 1.4130
Melting Point: -89 to -86°
Boiling Point: 122-123°
Beilstein Reference: 1719497
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009532
Formuła:
C₈H₁₆ Temp. Wrzenia: 122…123 °C Temp. topnienia: –89 to –86 °C Gęstość: 0,718 Temp. Zapłonu: 14 °C (57 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009532 Numer CAS: 13389-42-9 Numer WE (dawny EINECS): 236-463-2 Jednostka: 3295 ADR: 3,II |