trans-2-Hexene ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99%
CAS No.: 4050-45-7
Molecular Formula: C6H12
Formula Weight: 84.16
Flash Point: -20°(-4°F)
Refractive Index: 1.3940
Odour: Mild
Melting Point: -99°
Boiling Point: 68-69°
Beilstein Reference: 1719020
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009473
Formuła:
C₆H₁₂ Temp. Wrzenia: 68…69 °C Temp. topnienia: –99 °C Gęstość: 0,674 Temp. Zapłonu: –20 °C (–4 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009473 Numer CAS: 4050-45-7 Numer WE (dawny EINECS): 223-752-3 Jednostka: 3295 ADR: 3,II |