Drukuj
trans-2-Hexene 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
149900050 149900250
ACRO149900050EA 573 PLN
ACRO149900050 ACRO149900250
trans-2-Hexene 98+%
trans-2-Hexene
Formuła: C₆H₁₂
Temp. Wrzenia: 68 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,66 g/cm³
Temp. Zapłonu: –20 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009473
Numer CAS: 4050-45-7
Numer WE (dawny EINECS): 223-752-3
Jednostka: 1993
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3920 to 1.3940 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %