Drukuj
Butelki z wąską szyjką, kwadratowe, HDPE, z gwintem, "SafeGrip"
Dostawca: Kautex
310-85405 310-85681
215-0099EA 52.4 PLN
215-0099 KAUT310-85681
Butelki z wąską szyjką, kwadratowe, HDPE, z gwintem, "SafeGrip"
Butelki i butle Butle plastikowe
HDPE. Natural colour or black.
  • UN approval
  • For hazardous liquids
  • GL45 neck
  • Leakproof
  • Halal certified
UN approved for liquids. Optimized handle with increased size for safe and comfortable handling.
UN approval: UN 3H1/X1.9/250