Drukuj
Butelki z wąską szyjką, okrągłe, HDPE, z gwintem
Dostawca: Kautex
308-73084 308-73085 308-73086 308-73087 308-76399
215-2502EA 6.2 PLN
215-2502 215-2503 215-2504 215-2505 215-4354
Butelki z wąską szyjką, okrągłe, HDPE, z gwintem
Butelki i butle Butle plastikowe
HDPE. Natural colour.
  • Zakrętki na zawiasach, do użycia jedną ręką
  • Dobra odporność chemiczna
  • Dobra odporność termiczna
  • Certyfikowany halal
Idealny do zbierania, przechowywania i wysyłki produktów kosmetycznych, takich jak emulsje, szampony, żele pod prysznic, kremy i jako opakowanie uzupełniające.