Drukuj
Adaptery, wygięte, szklane
Dostawca: Lenz
LENZ05313044EA 375 PLN
LENZ05313044
Adaptery, wygięte, szklane
Elementy do destylacji Nasadki destylacyjne
DURAN® Borosilicate glass 3.3.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Connector, bent, with cone and lateral socket NS 29/32, with socket NS 14/23 (for thermometer or air leak tube).