Drukuj
Złącze, szklane, stożek na gnieździe, z zaworem odcinającym
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05310011 05310044
LENZ05310011EA 434 PLN
LENZ05310011 LENZ05310044
Złącze, szklane, stożek na gnieździe, z zaworem odcinającym
Elementy do destylacji Nasadki destylacyjne
DURAN® Borosilicate glass 3.3.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Connectors with NS stopcock, with solid glass plug, with NS socket and NS cone.